Learn More
Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, wiederverschließbar
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
380 mm
Höhe (metrisch):
140 mm
510 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Wiederverschließbarer Teil für das Material
- Einfache Tasche; kein Biogefährdungsetikett
- Öffnung über die gesamte Breite
- Dicke 50 μ.
- Polyethylen
- Drei beschreibbare Balken zur Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wiederverschließbarer Beutel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben |
| Material | Polyethylen |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 380 mm |
| Höhe (metrisch) | 510 mm |