Learn More
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix
Eine innovative Produktlinie von Mini-Mikropipetten mit festem Volumen zur Luftverdrängung. Der Kartell™ Minifix Mikropipettierer wurde für einen schnellen, repetitiven und präzisen Betrieb entwickelt und ist zu günstigen Preisen erhältlich.
Marke: Kartell™ 0128500
23.36 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Entwickelt für die schnelle, wiederholte und präzise Bedienung
- Sehr kompakt in Größe und Gewicht
- Entwickelt für routinemäßige oder biologisch gefährliche Arbeiten
- Kartell™ -Spitzen passen auf die konische Welle sowie auf die meisten anderen handelsüblich lieferbaren Spitzen
- Die Kolbentaste hat je nach Dosierkapazität eine andere Farbe
- Individuell nach ISO8655 kalibriert, dem neuen internationalen Standard für kolbenbetriebene volumetrische Geräte
- Trägt das CE-Konformitätszeichen
Spezifikation
± 1.5 % | |
Kartell™ 956/959 | |
Rot | |
1 | |
5 μl | |
1/Packung | |
10 g |
CE/IVD | |
Autoklavierbar | |
In-situ-Analysen und Probenahme, Routinearbeiten oder Arbeiten mit biologischen Gefahrstoffen | |
Mini-Mikropipettierer | |
Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme | |
13 cm |