Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
542.86 €
Spezifikation
Zusatzstoff | 9NC Sodium Citrate 3.2% |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verschluss inklusive | Yes |
Verschlussfarbe | Light Blue |
Menge | 500/Pk. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15738179
|
Greiner Bio-One
450539 |
1 mL |
542.86 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
- This light blue top sodium citrate tube, or coagulation tube, is used for examination of coagulation parameters.
- Coagulation tubes contain a buffered sodium citrate solution.
Spezifikation
9NC Sodium Citrate 3.2% | |
Yes | |
500/Pk. |
Steril | |
Light Blue |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile