Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
Marke: Greiner Bio-One 450539
422.22 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
- This light blue top sodium citrate tube, or coagulation tube, is used for examination of coagulation parameters.
- Coagulation tubes contain a buffered sodium citrate solution.
Spezifikation
9NC Sodium Citrate 3.2% | |
1 mL | |
Light Blue |
Steril | |
Yes | |
500/Pk. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
12Stunden
21Minuten
44Sekunden
24