missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Mini Mikrozentrifuge
Compact, lightweight, and easy-to-use
228.23 €
Spezifikation
Typ | Microcentrifuge |
---|---|
Enthält | 8-place rotor that will accept standard 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4mL and 0.2mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes. |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15693894
|
Corning™
6766 |
6766 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Merkmale:
- Schnell lösendes Rotorsystem und elektronische Bremse ermöglichen einfache und bequeme Bedienung
- Geschwindigkeitsbereich eignet sich ideal für Mikrofiltrationen oder einfache Trennungen
- Durch Drücken der Entriegelungstaste wird die elektronische Bremse aktiviert, wodurch der Rotor schnell gestoppt wird
- Für max. 8 Mikrozentrifugenröhrchen oder 4 PCR-Streifenröhrchen
- Kleinere Probenmessungen können mit den mitgelieferten Röhrchenadaptern verarbeitet werden
Spezifikation
Microcentrifuge | |
8-place rotor that will accept standard 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4mL and 0.2mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes. |