Learn More
Corning™ Mini Mikrozentrifuge
Compact, lightweight, and easy-to-use
Marke: Corning™ 6766
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
Die Corning LSE Mini-Mikrozentrifuge ist ein persönliches Tischgerät zur schnellen Zentrifugation von Mikroproben. Die Anwendung ist einfach und bequem. Nach dem Beladen der Probenröhrchen den Deckel schließen; der Rotor beschleunigt schnell auf 6.000 U/min (2.000 x g). Dieser Drehzahlbereich ist ideal zum Ausstoßen von kleinen Tröpfchen am Röhrchenboden, für Mikrofiltrationen oder für einfache Trennungen geeignet. Der Rotor stoppt beim Drücken der Taste zum Entriegeln des Deckels.
Die LSE Mini-Mikrozentrifuge verfügt über einen 8-Platz-Rotor für 1,5 ml- bis 2,0 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen; Adapter für 0,5/0,4 ml- und 0,2 ml-Röhrchen sind im Lieferumfang enthalten. Ein 4-Platz-Rotor für PCR-Streifenröhrchen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
- Kompakt, leicht und anwenderfreundlich
- Zum Starten den Deckel schließen, zum Anhalten die Taste zum Entriegeln des Deckels drücken
- 8x 1,5/2,0 ml-Rotor und 4-Platz-Rotoren für Streifenröhrchen im Lieferumfang enthalten
- Eine feste Drehzahl von 6.000 U/min erzeugt 2.000 x g.
Spezifikation
Mikrozentrifuge | |
Der 8-Platz-Rotor ist für 1,5 ml- bis 2,0 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen geeignet; Adapter für 0,5/0,4 ml- und 0,2 ml-Röhrchen sind im Lieferumfang enthalten. Ein 4-Platz-Rotor für PCR-Streifenröhrchen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. | |
6766 |