Learn More
Cytiva Mini-Dialyse-Kits
Bieten eine einfache Lösung für die Handling-Probleme der kleinvolumigen Dialyse. Die im Kit enthaltenen Dialyseröhrchen verfügen jeweils über eine Kappe mit einer kleinen Dialysemembran.
Marke:  Cytiva 80-6483-94
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11510694
  • 515.84 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 50 Röhrchen mit 50 Dialyse- und 50 Standardkappen sowie sechs Schwimmer
Beschreibung
Beschreibung
  • Besonders gut geeignet für die Entsalzung von Proteinproben vor der Analyse durch isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2-D-Elektrophorese
  • Verwendung von Einweg-Dialyseröhrchen mit in Kappen integrierter Dialysemembran
  • Konischer Röhrchenboden maximiert die Probenrückgewinnung
  • Der Prozess ist in nur wenigen Stunden abgeschlossen
  • Auswahl von molekularer Ausschlussgrenze und Röhrchengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Dialyse-Kit
2 ml
Jeweils
1 kDa
50 x Röhrchen mit Dialyseverschluss, 50 x Standardkappe, 6 x Schwimmer
Die Dialyseröhrchen im Kit bieten eine einfache Lösung bei Problemen mit der kleinvolumigen Dialyse. Sie verfügen jeweils über eine Kappe mit kleiner Dialysemembran.
Name des Produkts
Cytiva Mini-Dialyse-Kits > 1kDa Grenzwert; 2 ml