Learn More
Cytiva Mini-Dialyse-Kits
Artikelnummer. p-3667304 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
250 μl
2 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
250 Mikroliter
Artikelnummer. 11520694
Marke: Cytiva 80648432
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
50 Röhrchen mit 50 Dialyse- und 50 Standardkappen sowie sechs Schwimmer
Bieten eine einfache Lösung für die Handling-Probleme der kleinvolumigen Dialyse. Die im Kit enthaltenen Dialyseröhrchen verfügen jeweils über eine Kappe mit einer kleinen Dialysemembran.
  • Besonders gut geeignet für die Entsalzung von Proteinproben vor der Analyse durch isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2-D-Elektrophorese
  • Verwendung von Einweg-Dialyseröhrchen mit in Kappen integrierter Dialysemembran
  • Konischer Röhrchenboden maximiert die Probenrückgewinnung
  • Der Prozess ist in nur wenigen Stunden abgeschlossen
  • Auswahl von molekularer Ausschlussgrenze und Röhrchengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mini-Dialyse-Kit
MWCO 8 kDa
Kapazität (metrisch) 2 ml
Kitinhalt 50 x Röhrchen mit Dialyseverschluss, 50 x Standardkappe, 6 x Schwimmer
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Dialyseröhrchen im Kit bieten eine einfache Lösung bei Problemen mit der kleinvolumigen Dialyse. Sie verfügen jeweils über eine Kappe mit kleiner Dialysemembran.