Learn More
Carl Roth™ Mini-Centrifuge
Marke:  Carl Roth™ CX73.1
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10689284
  • 301.05 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
120 mm
Mini Centrifuge
220 V 50/60 Hz
6 Reaction Vessels 1.5 / 2.0 mL
130 mm
Standard rotor for reaction vials 6 x 1.5/2.0 mL, adapter for reaction vials 0.5 mL and one rotor for PCR vessel strips with 2 x 8 reaction vials at 200 μL per strip
150 mm
494 g