Learn More
Merck Millex™-GV sterile Spritzenfiltereinheit, PVDF, 0,22 μm
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen
455.11 € - 1420.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Durapore PVDF |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilisationsmethode | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilisationsmethode | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10792721
|
Merck
SLGV013SL |
1,3 cm | Ethylenoxid sterilisiert | 100Pack | 10 ml |
733.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10550462
|
Merck
SLGV033RB |
3,3 cm | Durch Gammabestrahlung sterilisiert | 250Pack | 100 mL |
1420.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10467152
|
Merck
SLGV033RS |
3,3 cm | Durch Gammabestrahlung sterilisiert | 50/Packung | 100 mL |
455.11 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10400031
|
Merck
SLGV004SL |
0,4 cm | Ethylenoxid sterilisiert | 100Pack | 1 ml |
465.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen
Sterile Millex Filtereinheiten sind in einem größeren 33 mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich.Schnellere Durchflussrate:
Die größere Filteroberfläche erhöht die Flussrate und den Durchsatz. Es erleichtert auch das Filtern von Lösungen, da es den Druck verringert, der zum Entleeren der Spritze erforderlich ist.
Hoher Betriebsdruck:
Millex Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psig), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller als bisher filtern können.
Farbcodiert:
Das farbcodierte Band am Millex Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet.
Hergestellt für zuverlässige Leistung:
Millex Filter werden in einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat in jeder Box beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail.
Membranauswahl:
Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES) Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF).
- Millex-GP-Filter sind mit der Millipore Express (PES)-Membran ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Schnelligkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen.
- Millex Filter mit Durapore™ (PVDF) Membran sind die Spritzenfilter mit der geringsten Proteinbindung auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 μm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
- Millex-MF-Filter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 μm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
Anwendungen:
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Steril | |
PVDF | |
113 °F | |
113 °F | |
Spritzenfilter |
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. | |
Ja | |
0,22 μm | |
Ultraniedrige Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
45 °C | |
45 °C |