Learn More
Merck Millex™-GV sterile Spritzenfiltereinheit, PVDF, 0,22 μm
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen
Marke:  Merck SLGV013SL
567.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10792721
  • 733.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen
Sterile Millex Filtereinheiten sind in einem größeren 33 mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich.
Schnellere Durchflussrate:
Die größere Filteroberfläche erhöht die Flussrate und den Durchsatz. Es erleichtert auch das Filtern von Lösungen, da es den Druck verringert, der zum Entleeren der Spritze erforderlich ist.
Hoher Betriebsdruck:
Millex Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psig), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller als bisher filtern können.
Farbcodiert:
Das farbcodierte Band am Millex Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet.
Hergestellt für zuverlässige Leistung:
Millex Filter werden in einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat in jeder Box beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail.
Membranauswahl:
Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES) Membran, Cellulosemischester (MCE) und Durapore (PVDF).
  • Millex-GP-Filter sind mit der Millipore Express (PES)-Membran ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Schnelligkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen.
  • Millex Filter mit Durapore™(PVDF) Membran sind die Spritzenfilter mit der geringsten Proteinbindung auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 µm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
  • Millex-MF-Filter ilter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 µm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
    Anwendungen:
    Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
Compliance
Erfüllen die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für medizinische als auch labortechnische Anwendungen außerhalb der USA.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Gelb
Membranfilter
PVDF
Steril
<25 μl
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
100 psi
Ethylenoxid sterilisiert
45 °C
45 °C
Spritzenfilter
1,3 cm
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA.
Ja
Durapore PVDF
0,22 μm
Ultraniedrige Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen
PVDF
Männlicher Luer-Stecker
100Pack
113 °F
113 °F
Polyethylen, Polyester
10 ml