Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mikrovolumen-Spritzen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific und Medical Mikrovolumen-Spritzen enthalten das nötige Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung von SGE-Spritzen erforderlich sind.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 001495
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238443
  • 129.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Manuelle Injektionsspritze
Spezifikation
Spezifikation
Spritze mit geführtem Kolben
0.11 mm
Abnehmbare Nadel
Kegel
26 g
0.47 mm
5 μl
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Mikrovolumen-Spritzen > Volumen: 5 μ l