Learn More
Köttermann Mobile Einzelbank
Artikelnummer. 17362209
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Ausführung oben:
TopResist™ Melamin-Arbeitsplatte
Trespa™ TopLab™ PLUS Arbeitsplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17362209
Marke: Köttermann 50500149
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese mobile Einzelbank erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben im Labor.
  • Verfügbar für sitzende und stehende Arbeitshöhe
  • Mit Rollen für Mobilität
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 750 x 1500 x 750 mm
Anzahl Einschübe 1
Ausführung oben TopResist™ Melamin-Arbeitsplatte