Learn More
IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk
Platzsparendes, einfach zu bedienendes, kompaktes Deckenrührwerk.
1185.00 € - 1270.00 €
Spezifikation
Display | LED |
---|---|
Spannung | 100/240 V, Gleichspannung: 24 V |
Wirkleistung | 32 W |
Abmessungen (L x B x H) | 60 x 173 x 126 mm |
Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Geschwindigkeit | Drehmoment | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Geschwindigkeit | Drehmoment | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15995681
![]() |
IKA™
0025004715 |
5 l | 50 bis 2.000 U/min | 7,5 Ncm | 4.000 mPas |
1270.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15946532
![]() |
IKA™
0025004883 |
10 l | 50 bis 1.000 U/min | 15 Ncm | 8.000 mPas |
1185.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Platzsparend und leistungsstark
- Perfekte Grundfunktionen
- Kompaktes Design
- Zuverlässig
- Garantiertes konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- Einfache Bedienung durch einen stabilen Drehknopf
- Regelmäßige Software-Updates über USB-Schnittstelle verfügbar
Spezifikation
LED | |
32 W | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W | |
0,5 bis 8 mm | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
100/240 V, Gleichspannung: 24 V | |
60 x 173 x 126 mm | |
50/60 Hz | |
USB-Schnittstelle | |
Bürstenlos, DC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk