missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk
GREENER_CHOICE

Platzsparendes, einfach zu bedienendes, kompaktes Deckenrührwerk.

Marke:  IKA™ 0025004715

870.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15995681

  • 1270.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Platzsparend und leistungsstark
  • Perfekte Grundfunktionen
  • Kompaktes Design
  • Zuverlässig
  • Garantiertes konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
  • Einfache Bedienung durch einen stabilen Drehknopf
  • Regelmäßige Software-Updates über USB-Schnittstelle verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

50 bis 2.000 U/min
LED
32 W
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W
0,5 bis 8 mm
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Bürstenlos, DC
4.000 mPas
5 l
100/240 V, Gleichspannung: 24 V
60 x 173 x 126 mm
50/60 Hz
USB-Schnittstelle
Microstar 7,5
7,5 Ncm
1,18 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk > 7,5

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt