Learn More
IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk
GREENER_CHOICE
Kompaktes High-Tech-Rührwerk mit lebenslanger Garantie.
1570.00 € - 1605.00 €
Spezifikation
Display LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer
Spannung 100/240 V, Gleichspannung: 24 V
Wirkleistung 32 W
Abmessungen (L x B x H) 60 x 173 x 136 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Fassungsvermögen Geschwindigkeit Drehmoment Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Geschwindigkeit Drehmoment Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15720728
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0025001986
10 l 30 bis 1.000 U/min 15 Ncm 8.000 mPas
1605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15781468
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0025001987
20 l 30 bis 500 U/min 30 Ncm 20.000 mPas
1570.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
  • Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
  • USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Handhabung
  • Berührungsempfindliche Oberfläche für eine lange Funktionsdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Tastensperre
  • Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
Spezifikation
LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer
32 W
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W
0,5 bis 8 mm
Bürstenlos, DC
100/240 V, Gleichspannung: 24 V
60 x 173 x 136 mm
50/60 Hz
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
1,26 kg
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk