missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk
GREENER_CHOICE

Kompaktes High-Tech-Rührwerk mit lebenslanger Garantie.

Marke:  IKA™ 0025001987

1329.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15781468

  • 1570.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
  • Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
  • USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Handhabung
  • Berührungsempfindliche Oberfläche für eine lange Funktionsdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Tastensperre
  • Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

30 bis 500 U/min
LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer
32 W
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W
0,5 bis 8 mm
Microstar 30
30 Ncm
1,26 kg
20 l
100/240 V, Gleichspannung: 24 V
60 x 173 x 136 mm
50/60 Hz
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Bürstenlos, DC
20.000 mPas
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk > 30 Ncm

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.