Learn More
IKA™ MICROSTAR 30 Digitaler Rührer
Diese einfach zu bedienende Rührer kombinieren die grundlegenden Funktionen mit einem kompakten Design.
Marke: IKA™ 0025004884
978.26 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
- Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
- Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
- Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
Spezifikation
500 U/min | |
LED | |
32 W | |
50/60 Hz | |
Max. 30 Ncm | |
1,26 kg |
20 l | |
100/240 V | |
60 x 173 x 126 mm | |
Bürstenlos, DC | |
Max. 20.000 mPas |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ MICROSTAR 30 Digitaler Rührer > Fassungsvermögen: 20 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur