Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Vertiefungen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
330.00 € - 548.00 €
Spezifikation
Edges | Geschliffene Kanten, 90° |
---|---|
Frosted | Not Frosted |
Dicke (metrisch) | 1,2 bis 1,5 mm |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15291309
|
Marienfeld Superior™
1320100 |
2 | N/A | ||||||
10245913
|
Marienfeld Superior™
1320202 |
3 |
548.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15281309
|
Marienfeld Superior™
1320000 |
1 |
340.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochwertige Objektträger mit Vertiefungen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Mit 90° geschliffenen Kanten
- Vertiefungen mit15-18 mm Durchmesser und 0,6-0,8 mm Tiefe
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Geschliffene Kanten, 90° | |
1,2 bis 1,5 mm | |
26 mm |
Not Frosted | |
76 mm | |
76 x 26 mm |