Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Vertiefungen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
Marke: Marienfeld Superior™ 1320100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Objektträger mit Vertiefungen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Mit 90° geschliffenen Kanten
- Vertiefungen mit15-18 mm Durchmesser und 0,6-0,8 mm Tiefe
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
76 mm | |
2100 | |
Geschliffene Kanten, 90° | |
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse | |
Mikroskopobjektträger mit Vertiefungen | |
76 x 26 mm |
26 mm | |
50 | |
Not Frosted | |
1,2 bis 1,5 mm | |
2 |