Learn More
Grant Instruments™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Geeignet für den Einsatz mit allen Mikrotiterplatten in Standardtiefe. Die Drei-in-Eins-Funktion gewährleistet maximale Vielseitigkeit und Effizienz. Der Grant™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten zeichnet sich durch eine hervorragende Temperaturverteilung innerhalb von Plattform und Mikrotiterplatten aus.
1589.00 € - 2480.00 €
Spezifikation
Orbit | 2 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 250 bis 1.200 U/min |
Elektrische Anforderungen | 120/230 V, 50/60 Hz |
Temperaturgleichförmigkeit | 0,25 bei 37 °C |
Display | LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Tiefe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Tiefe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12925511
|
Grant Instruments™
PHMP |
2 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten | 250 mm | PHMP |
1589.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15430484
|
Grant Instruments™
PHMP-100 |
2 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten | 260 mm | PHMP-100 |
1853.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11481038
|
Grant Instruments™
PHMP-4 |
4 x 96- oder 364-Well-Mikrotiterplatten | 390 mm | PHMP-4 |
2480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperatureinstellungsbereich: 25 bis 100 °C
- Temperaturstabilität ± 0,1 °C, Temperaturgleichförmigkeit ± 0,2 °C aufgrund des bidirektionalen Heizsystems (Plattform und Deckel)
- Schüttelfrequenz: 250 bis 1200 U/min
- Schnelles Aufheizen
- Dauer- oder Zeitbetrieb, mit Alarmsummer und Abschaltautomatik
- Auswahl zwischen zwei Modellen mit Kapazität für zwei (PHMP) oder vier (PHMP-4) 96- oder 384-Well Mikrotiterplatten
- Der beheizte Deckel deckt die flache Heizplatte vollständig ab, um eine bidirektionale Erwärmung und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig Kondensation zu vermeiden
- Die Kombination aus bidirektionaler Erwärmung und leistungsstarkem Orbitalschütteln führt zu einer maximalen Inkubationsausbeute
- Sehr einfach zu bedienen, mit einfacher Einstellung von Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit über Drucktasten und die zweizeilige LCD-Statusanzeige
Spezifikation
2 mm | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen |
250 bis 1.200 U/min | |
0,25 bei 37 °C | |
1 min bis 96 h (in 1-min-Schritten) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Thermoschüttler für Mikrotiterplatten