Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ SSU-5
56.09 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13157506
  • 74.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
  • Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
  • Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
  • Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
  • Mit fester Länge oder ausziehbar:
    • Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
    • Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
  • Für alle Adapter der QD-Serie
  • Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
  • Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fester Griff, Schnelltrennbefestigung
Unsteril
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
37 Zoll
94 cm
Chemikalien, Korrosion
Wischlappen
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer045895-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog NumberSSU-5
Chargennummer044187-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2024 Catalog NumberSSU-5
Chargennummer043209-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2024 Catalog NumberSSU-5
Chargennummer042585-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2024 Catalog NumberSSU-5
Chargennummer041290-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2023 Catalog NumberSSU-5
Name des Produkts
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl > Stiel aus Edelstahl, Schnelltrennbefestigung, 37 in.