Learn More
uvex 2111 Magnethalter für One2Click Gehörschutzstöpsel-Spender
Nachrüstsatz mit hoher Haftkraft zur Befestigung an allen Arten von magnetischen Oberflächen. Zur Verwendung mit Uvex One2Click Gehörschutzstöpsel-Spendern (2112000).
Marke:  uvex 2111989
51.50 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17280332
  • 54.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nachrüstsatz für Uvex One2Click-Gehörschutzstöpsel-Spender
  • Hohe Haftkraft zur Anbringung wird an allen magnetischen Oberflächen
  • Kein Bohren oder Schrauben erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
One2Click Gehörschutzstöpsel-Spender
Magnethalter
Aluminium
EN 352-2
One2Click
Nein
Magnetisch
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
uvex 2111 Magnethalter für One2Click Gehörschutzstöpsel-Spender > Aluminium