Learn More
Micronova™ Handseifen und Desinfektionsmittel
Eine Reihe von Seifen und Desinfektionsmitteln speziell formuliert mit hochwirksamen, nicht reizenden Inhaltsstoffen, die ideal für den häufigen Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen sind. Entwickelt für die Verwendung mit dem MikroDispenser™. Seifen und Gel-Desinfektionsmittel sind mit einer Sattelpumpe ausgestattet.
Marke: Micronova™ IC-220
241.30 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel
Die Micronova Handpflegeprodukte sind sanft und effektiv mit integrierten Feuchtigkeitsspendern für die Haut häufig gewaschener Hände. Die 500 ml-Flaschen für die Sattelpumpe können als eigenständige Dispenser oder mit dem M-Zone™ Mikrodispenser™ für berührungslose Seifenspender (ICDISP-3) verwendet werden, um kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten.
- NovaClenz™ sofortiges Hand-Desinfektionsmittel – hergestellt mit 62 % Ethanol, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonas, Salmonellen und Staphylokokken. Wirksam bei der Reduzierung nosokomialer Infektionen. Angereichert mit Feuchtigkeitsspendern zur Befeuchtung der Hände.
- HY-G-Clenz™ antimikrobielle Handseife – Hergestellt mit 0,13 % Benzalkoniumchlorid und natürlichen Feuchtigkeitsspendern. Wirksam gegen eine breite Palette sowohl Gram-positiver als auch Gram-negativer Bakterien Anhaltende Wirkung bis zu drei Stunden. Mit ausgeglichenem pH-Wert und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, ideal für häufiges Händewaschen. Erfüllt die OSHA-Standards.
- AquaHol™ sterile Isopropylalkohollösung – Hergestellt mit 70 % sterilem IPA in 30 % Wasser in WFI-Qualität, erfüllt die USP-Anforderungen. Endfilterung auf 0,1 Mikrometer. Gammabestrahlt. Ideal für den Einsatz auf Reinraumhandschuhen.
- NovaDyne™ Allzweck-Handseife – Mit ausgewogenem pH-Wert, schonende Handseifenlotion. Hergestellt mit integrierten Feuchtigkeits- und Hautpflegemitteln, ideal für häufiges Händewaschen.
- LoNa™ Handseife mit geringem Natriumgehalt – Geringe ionische, leicht schäumende Handseife und Handschuhreiniger, speziell für den Hightech-Reinraum entwickelt; weniger als 100 ppb Natrium. Mit ausgeglichenem pH-Wert und sauber genug für die Anwendung auf dem Gesicht.
Spezifikation
Desinfektionsmittel für behandschuhte Hände und Oberflächen | |
Clear Liquid | |
Regular Scent | |
Farblos | |
83°C (181.4°F) | |
OSHA, Analysis, Conformance, Irradiation | |
70 % IPA, 30 % Wasser in WFI-Qualität | |
HDPE | |
0.872 to 0.883 at 20°C | |
Single-use | |
Yes | |
ICDISP-3 Touch-free MicroDispenser | |
19.69 cm | |
9.53 cm | |
6 bottles per poly-lined case | |
Chemical | |
Soluble in water | |
16.9 oz. | |
16.9 oz. | |
1.75 in. |
No | |
7 | |
Steril | |
Not Autoclavable | |
Ideal for use over cleanroom gloves prior to entering into aseptic areas and between critical processes. | |
Clear | |
70% IPA | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
7.75 x 1.75 x 3.75 | |
Filtered | |
Sterilisationsmittel für Hände und Handschuhe | |
7.75 in. | |
3.75 in. | |
-90°C (-130°F) | |
6/Cs. | |
500 mL | |
4.1 kPa (30.753 mmHg) at 20°C | |
500 ml | |
0.5 kg | |
4.45 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- AquaHol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
040660-000 | Konformitätsbescheinigung | 30/10/2024 | IC-220 |
037443-000 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2023 | IC-220 |
027548-000 | Analysenzertifikat | 02/08/2022 | IC-220 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
5Minuten
31Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %