Learn More
Micronova™ Handseifen und Desinfektionsmittel
Artikelnummer. p-100333 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Antibakterielle Handseife
Desinfektionsmittel für behandschuhte Hände und Oberflächen
Hand- und Handschuhseife
Händedesinfektionsmittel
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 13454999
Marke: Micronova™ IC210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Reihe von Seifen und Desinfektionsmitteln speziell formuliert mit hochwirksamen, nicht reizenden Inhaltsstoffen, die ideal für den häufigen Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen sind. Entwickelt für die Verwendung mit dem MikroDispenser™. Seifen und Gel-Desinfektionsmittel sind mit einer Sattelpumpe ausgestattet.
Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel
Die Micronova Handpflegeprodukte sind sanft und effektiv mit integrierten Feuchtigkeitsspendern für die Haut häufig gewaschener Hände. Die 500 ml-Flaschen für die Sattelpumpe können als eigenständige Dispenser oder mit dem M-Zone™ Mikrodispenser™ für berührungslose Seifenspender (ICDISP-3) verwendet werden, um kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten.
  • NovaClenz™ sofortiges Hand-Desinfektionsmittel – hergestellt mit 62 % Ethanol, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonas, Salmonellen und Staphylokokken. Wirksam bei der Reduzierung nosokomialer Infektionen. Angereichert mit Feuchtigkeitsspendern zur Befeuchtung der Hände.
  • HY-G-Clenz™ antimikrobielle Handseife – Hergestellt mit 0,13 % Benzalkoniumchlorid und natürlichen Feuchtigkeitsspendern. Wirksam gegen eine breite Palette sowohl Gram-positiver als auch Gram-negativer Bakterien Anhaltende Wirkung bis zu drei Stunden. Mit ausgeglichenem pH-Wert und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, ideal für häufiges Händewaschen. Erfüllt die OSHA-Standards.
  • AquaHol™ sterile Isopropylalkohollösung – Hergestellt mit 70 % sterilem IPA in 30 % Wasser in WFI-Qualität, erfüllt die USP-Anforderungen. Endfilterung auf 0,1 Mikrometer. Gammabestrahlt. Ideal für den Einsatz auf Reinraumhandschuhen.
  • NovaDyne™ Allzweck-Handseife – Mit ausgewogenem pH-Wert, schonende Handseifenlotion. Hergestellt mit integrierten Feuchtigkeits- und Hautpflegemitteln, ideal für häufiges Händewaschen.
  • LoNa™ Handseife mit geringem Natriumgehalt – Geringe ionische, leicht schäumende Handseife und Handschuhreiniger, speziell für den Hightech-Reinraum entwickelt; weniger als 100 ppb Natrium. Mit ausgeglichenem pH-Wert und sauber genug für die Anwendung auf dem Gesicht.
Specifications
Produkttyp Händedesinfektionsmittel
Color-coded No
Form Gel
pH 7
Scent Unscented
Sterilität Unsteril
Aussehen Clear
Autoklavierbar Not Autoclavable
Siedepunkt 77.78°C (172°F)
Pflegeanleitungen Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition.
Zertifizierung/Konformität Certificate of Analysis
Farbe Rosa
Material Desinfektionsgel mit 60 % Ethanol
Konzentration 65 to 72%
Behältertyp HDPE
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Dichte 0.89 g/mL at 20°C
Abmessungen (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Einwegprodukt Single-use
Gefiltert Non-filtered
Entzündbar Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduziert die Inzidenz von nosokomialen Infektionen
Höhe (angloamerikanisch) 7.75 in.
Höhe (metrisch) 19.69 cm
Länge (angloamerikanisch) 3.75 in.
Länge (metrisch) 9.53 cm
Verpackung Polyethylene lined carton
Menge 6/Cs.
Größe 500 mL
Löslichkeit Easily soluble in cold water and hot water.
Modell Stackable
Viskosität 47,000 and 150,000 mPa.s.
Volumen (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Volumen (metrisch) 500 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Breite (angloamerikanisch) 1.75 in.
Breite (metrisch) 4.45 cm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE