Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Boden- und Wandreinigung
Marke:  Micronova™ SLSC6-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11942495
  • 20.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Moppadapter und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Slimline™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Diese elastischen Moppaufsätze lassen sich einfach und sicher am Mopprahmen aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Erhältlich ohne Schaumstoff-Inneneinlage (SMC6-14) zur alleinigen Verwendung oder zur Verwendung über einem Flachkopf-Mopprahmen für einen längeren Einsatz.
  • Elastischer Reinraum-Moppaufsatz mit Urethanschaum-Inneneinlagen
  • Leicht zu wechseln und lässt sich sicher am Mopprahmen befestigen
  • Ideal für die Feinreinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
  • Gründliche Sättigung für eine ausreichende Dispergierung des Desinfektionsmittels
  • Schaumschicht vollständig mit Polyester umhüllt
  • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
  • SMC6 – einlagige Option ohne Schaumstoff-Inneneinlage
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Flach
18 in.
45,7 cm
12,7 cm
Chemikalien
12/Karton
SlimLine Reinraummopp
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Moppabdeckung
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen