Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Covers
Zur Boden- und Wandreinigung
13.90 € - 225.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien |
Einwegprodukt | Nein |
Benötigt: Moppadapter und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11956845
|
Micronova™
SLSC6-9 |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) | N/A | |||||
11922495
|
Micronova™
SLSC6-14 |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11942495
|
Micronova™
SLSC6-18 |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) |
20.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
NovaPoly™ Schutzbezüge
- Waschbar und wiederverwendbar und leicht zu wechseln
- Für Sterilisationszwecke gründlich sättigen
- Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
- Innenmaterial aus Polyurethanschaum
- Für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, stark frequentierte Bereiche, Färbemittel und chemische Rückstände
- Monofilgewebe bietet eine erhöhte Abriebfestigkeit und minimale Partikelbildung
Spezifikation
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
SlimLine Reinraummopp |
Unsteril | |
Chemikalien | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |