Learn More
Micronova™ SlimLine™ Eimer aus Polypropylen
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
87.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Putzeimer |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 22,7 l |
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 6 gal. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12861994
|
Micronova™
B-7DB |
Blau |
87.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12802004
|
Micronova™
B-7RE |
Rot |
87.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12822004
|
Micronova™
B-7YE |
Gelb |
87.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ein schmaler Polypropylen-Eimer zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System.
- Jeder Eimer misst 19 1/4 x 9 1/2 x 9 1/2 in. und hat eine Kapazität von 6 gal.
- Autoklavierbar
- In blau, rot oder gelb erhältlich
- Ohne Rollen
Spezifikation
Putzeimer | |
Polypropylen | |
6 gal. | |
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in.) | |
SlimLine Mopp- und Eimersystem | |
26,7 cm | |
55,9 cm | |
12 in. |
22,7 l | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann. | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
10,5 in. | |
22 in. | |
Unsteril | |
30,5 cm |