Learn More
Micronova™ SlimLine™ Eimer aus Polypropylen
BIOPHARMA
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
Marke:  Micronova™ B-7DB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12861994
  • 87.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Micronova SlimLine™ Eimer aus Polypropylen eignen sich hervorragend für Micronova BucketLiner™ und die Auswringer der Serie W-9. Die farbcodierten Eimer sind in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau erhältlich.
  • Rechteckige Polypropylen-Eimer
  • 20 in. Breite, ideal für flache Mopps und String-Mopps
  • 6 Gallonen Fassungsvermögen
  • Volumengraduierungen mit Gallonen- und Litermarkierungen
  • Farbcodiert mit Auswahl an Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau
  • Kompatibel mit BucketLiners und Auswringern der Serie W-9
  • Ersatzeimer für SlimLine und Slim-T-Serie-Wagen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Putzeimer
Polypropylen
6 gal.
Blau
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
10,5 in.
22 in.
Unsteril
30,5 cm
22,7 l
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann.
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in.)
SlimLine Mopp- und Eimersystem
26,7 cm
55,9 cm
12 in.