Learn More
Micronova™ M-Zone™ Flaschenbürsten
Farbcodierte Flaschenbürsten
Marke: Micronova™ BRYE-01
Beschreibung
Eine Reihe farbcodierter Flaschenbürsten mit abgerundeten, steifen Polyester-Borsten für die vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und verschiedenen Geräten in der Produktion und im Labor.
Die Micronova M-Zone™ Flaschenbürsten sind Mehrzweckbürsten mit abgerundeten, steifen Polyesterborsten und 12- oder 16-Zoll-Kunststoffgriffen für einfache Handhabung. Entwickelt für die Reinigung von Flaschen und anderen Labor- und Produktionsanlagen.
- Farbcodierte Mehrzweckflaschenbürsten aus Kunststoff
- Haltbare, steife Polyester-Borsten
- Griff aus Kunststoff für einfache Handhabung
- Für vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und Geräten
- Hergestellt aus von der FDA zugelassenen BPA-freien Basisharzen
- Erhältlich in Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb
Spezifikation
Flaschenbürste | |
Soft | |
Kunststoff | |
Curved | |
Rounded, yellow, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, yellow, plastic handle with rounded end. | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
Gelb | |
3,5 Zoll | |
16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm) | |
Non-filtered | |
Farbcodierte Flaschenbürsten für die Reinigung von Geräten | |
3.5 in. | |
Handle/Included, Part of Brush | |
3.25 in. | |
16 Zoll | |
8.26 cm | |
40,64 cm | |
Polypropylene, Polyester | |
Each brush single bagged | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
3.5 in. | |
3,5 in. |
Polyester | |
Yes | |
Round | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved | |
Keep at ambient temperature | |
8,9 cm | |
Nein | |
No | |
BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover | |
8.89 cm | |
16 in. | |
6.5 in. | |
40,6 cm | |
16.5 cm | |
6.35 mm | |
19 | |
12/Cs. | |
16 x 10 x 6 in. | |
8.89 cm | |
8,9 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044701-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | BRYE-01 |
043920-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | BRYE-01 |
041855-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | BRYE-01 |
040099-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/09/2023 | BRYE-01 |
036893-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/02/2023 | BRYE-01 |