Learn More
Micronova™ Handschaber
Das nahtlose Design verhindert Bakterienwachstum bei der Reinigung in kontrollierten Umgebungen
Marke: Micronova™ HHSWH-8
20.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Micronova Handschaber verfügt über eine spritzgegossene Polypropylen-Konstruktion ohne Nähte oder Risse, wodurch ein Bakterienwachstum verhindert wird. Der Schaber ist autoklavierbar und zerkratzt nicht Metalloberflächen.
- Spritzgegossener Handschaber
- Zum Entfernen von Rückständen und Ablagerungen in kontrollierten Umgebungen
- Weiße Polypropylen-Konstruktion
- Keine Nähte oder Risse, die Bakterienwachstum fördern
- Kein Zerkratzen von Metalloberflächen
- Erhältlich in den Längen 8 Zoll (20,32 cm) und 10 Zoll (25,4 cm)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Abstreif-Werkzeug | |
8 in. | |
20,3 cm | |
7,6 cm | |
Chemikalien | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
FDA-konform |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
7.62 × 20.32 (3 × 8 in.) | |
1/Packung, 12/Karton | |
Entfernung von Rückständen in kontrollierten Umgebungen | |
Polypropylen |