Learn More
Micronova™ Handschaber
Das nahtlose Design verhindert Bakterienwachstum bei der Reinigung in kontrollierten Umgebungen
25.25 € - 28.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Abstreif-Werkzeug |
---|---|
Farbe | Weiß |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13127286
|
Micronova™
HHSWH-8 |
8 in. | 20,3 cm |
25.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13177786
|
Micronova™
HHSWH-10 |
9,25 in. | 23,5 cm |
28.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einteilige, spritzgegossene Polypropylen-Konstruktion
- Keine Nähte oder Risse, die Bakterienwachstum fördern
- Kein Zerkratzen von Metalloberflächen
- Autoklavierbar
- Weiß
Zur Entfernung von Rückständen und zur Anreicherung in sauberen und kontrollierten Umgebungen
Spezifikation
Abstreif-Werkzeug | |
Unsteril | |
Chemikalien | |
1/Packung, 12/Karton | |
Entfernung von Rückständen in kontrollierten Umgebungen | |
Polypropylen |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
FDA-konform |