Learn More
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband
Dieses leitfähige, antistatische Polypropylenklebeband wurde speziell mit leitenden Gittern entwickelt, die zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet sind und für den Einsatz in empfindlichen Geräten in ESD-empfindlichen Umgebungen geeignet sind.
Marke:  Micronova™ CGT-1PK
22.56 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16514522
  • 23.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Micronova CGT leitfähige Gitterklebeband ist ein robustes, antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff. Die leitenden Gitter sind zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet, die eine effektive statische Abschirmung bieten, die statische Aufladung verhindert und ein Abstoßen, Abblättern, Reißen oder Absplittern der Gitter verhindert.
  • Robustes antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff
  • Hergestellt für den Einsatz in ESD-empfindlichen Umgebungen
  • Verfügt über ein leitfähiges Gitter, das zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet ist
  • Schützt empfindliche Geräte, die normales Isolierband beschädigt würden
  • Bietet eine effektive statische Abschirmung und verhindert statische Aufladung
  • Verhindert Auswurf, Abblätterung, Reißen oder Absplittern der Gitter
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Rollenlänge, 36 yd. (33 m)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 m
25,4 mm
Acryl
Polypropylen
Abdichtung in ESD-empfindlichen Umwelt – führt die Ladung vom Substrat weg
16 °C bis 27 °C
36 yd. (2,01 m)
1 in.
Name des Produkts
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband > CGT Leitfähiges Gitterklebeband, antistatisches Copolymer, 3 in. Kunststoffkern, 1 in. breit