Learn More
Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR-Silikonmatten für Mikrotiterplatten
Versiegeln Sie Ihre Platten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™ Micromat™ CLR Silikonmatten für Well-Mikrotiterplatten.
95.17 € - 331.65 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Anzahl Wells | 96 |
Stopfendurchmesser | 7 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, UHPLC, GC |
Produktlinie | Webseal |
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Material | Format | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Material | Format | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15142739
|
Thermo Scientific™
60180-M149 |
Nein | Silikon | Step Base, Small Penetration Area | 5 Mats |
95.39 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15332165
|
Thermo Scientific™
60180-M105 |
Nein | Silikon | Flat Base, Large Penetration Area | 5 |
95.17 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15162739
|
Thermo Scientific™
60180-M113 |
Ja | Silikon | Step Base, Small Penetration Area | 5 Mats |
126.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15152739
|
Thermo Scientific™
60180-M116 |
Ja | Silikon | Flat Base, Large Penetration Area | 5 Mats |
116.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15122749
|
Thermo Scientific™
60180-M111 |
Nein | Silikon, PTFE | Flat Base | 5 |
136.68 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15132749
|
Thermo Scientific™
60180-M112 |
Ja | Silikon, PTFE | Flat Base | 5 |
158.79 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17473193
|
Thermo Scientific™
60180-M179 |
Nein | EVA | Domed Base | 100 Mats |
331.65 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Versiegeln Sie Ihre Mikrotiterplatten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR Silikonmatten für Mikrotiterplatten. Diese Matten aus reinem Silikon sind reißfest und beständig gegen Durchstiche und bieten eine hervorragende Wiederverschließbarkeit nach Mehrfachinjektionen.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Autoklavierbar mit Trockenhitze und Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -80 °C
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Die vorgeschlitzte Version bietet vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung
Spezifikation
Unsteril | |
7 mm | |
Webseal | |
Ja | |
96-Well-Platte |
96 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Keine | |
Rund |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.