Learn More
Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR-Silikonmatten für Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 15132749
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Material:
EVA
Silikon
Silikon, PTFE
Silikonkautschuk
Format:
Flacher Boden
Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich
Rundboden
Stufenboden, kleiner Durchdringungsbereich
Anzahl pro Packung:
100 Matten
5
5 Matten
50
Packungsgröße:
100 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15132749
Marke: Thermo Scientific™ 60180M112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versiegeln Sie Ihre Platten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™ Micromat™ CLR Silikonmatten für Well-Mikrotiterplatten.
Versiegeln Sie Ihre Mikrotiterplatten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR Silikonmatten für Mikrotiterplatten. Diese Matten aus reinem Silikon sind reißfest und beständig gegen Durchstiche und bieten eine hervorragende Wiederverschließbarkeit nach Mehrfachinjektionen.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Solvent Or Alcohol Resistant Lösungsmittelbeständig
Material Silikon, PTFE
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 5
Stopfendurchmesser 7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, UHPLC, GC
Format Flacher Boden
Vorgeschlitzt Ja
Produktlinie Webseal
Haftmittel Keine
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C° bis +121 °C°
Wellform Rund
Plate Compatibility 96-Well-Platte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.