Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ ELISA-Streifenplatten mit 96Wells zum einfachen Abbrechen
Für den Einsatz bei kolorimetrischen Immunassays. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA-Streifenplatten können separat abgebrochen werden und die Anzahl der durchgeführten Tests kann an die Anzahl der Proben angepasst werden.
1057.88 € - 1346.20 €
Spezifikation
BreakApart | Einzeln abbrechbar |
---|---|
Format | Streifenplatte |
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13085093
|
Greiner Bio-One
705063 |
Durchsichtig, Clear Bottom | Mittleres Bindungsvermögen |
1314.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13005103
|
Greiner Bio-One
705065 |
Durchsichtig, Clear Bottom | Mittleres Bindungsvermögen |
1314.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13095093
|
Greiner Bio-One
705064 |
Durchsichtig, Clear Bottom | Mittleres Bindungsvermögen |
1266.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13015103
|
Greiner Bio-One
705066 |
Durchsichtig, Clear Bottom | Mittleres Bindungsvermögen |
1314.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10063301
|
Greiner Bio-One
705070 |
Durchsichtig | Mittleres Bindungsvermögen |
1057.88 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10746732
|
Greiner Bio-One
705071 |
Durchsichtig | Hohe Bindungskapazität |
1113.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13055103
|
Greiner Bio-One
705074 |
Transparent, blaue Farbcodierung | Hohe Bindungskapazität |
1346.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13065103
|
Greiner Bio-One
705075 |
Transparent, grüne Farbcodierung | Hohe Bindungskapazität |
1346.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13075103
|
Greiner Bio-One
705076 |
Transparent, gelbe Farbcodierung | Hohe Bindungskapazität |
1346.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Einzelne Wells können ohne Rückstände pipettiert werden
- Der flache Boden ermöglicht präzise optische Messungen
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Specifica
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Einzeln abbrechbar | |
8 x 12 | |
96 | |
C-förmig | |
Kolorimetrisches Immunassay | |
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in.) |
Streifenplatte | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Ja | |
Ja |