missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One MICROLON™ ELISA-Streifenplatten mit 96Wells zum einfachen Abbrechen

Für den Einsatz bei kolorimetrischen Immunassays. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA-Streifenplatten können separat abgebrochen werden und die Anzahl der durchgeführten Tests kann an die Anzahl der Proben angepasst werden.

Marke:  Greiner Bio-One 705075

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13065103

  • 1385.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Einzelne Wells können ohne Rückstände pipettiert werden
  • Der flache Boden ermöglicht präzise optische Messungen
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Specifica

    Serviceplan

    Nein

    Serviceleistungen

    Nein

    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Einzeln abbrechbar
Streifenplatte
Hohe Bindungskapazität
Polystyrol
Unsteril
Ja
Ja
Hohe Bindungskapazität
8 x 12
Transparent, grüne Farbcodierung
96
C-förmig
Kolorimetrisches Immunassay
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in.)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt