Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol
Für mehr Flexibilität bei der Diagnostik. Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol eignen sich für Transmissionsmessungen.
Marke: Greiner Bio-One 701071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Für optische Messungen
- Der Messlichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Speziell behandelt, um eine erhöhte Proteinbindung zu erreichen
Spezifikation
Hohe Bindungskapazität | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) |
Streifenplatte | |
Hohe Bindungskapazität | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
100/Karton |