Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filtertrichter mit GN-6 Membran
Die MicroFunnel ST Filtertrichter sind gammabestrahlt und doppelt verpackt erhältlich und sparen wertvolle Zeit beim Eintritt in Reinräume und Hauben.
311.00 € - 340.00 €
Spezifikation
Porengröße | 0,45 μm |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Produkttyp | Steril, einfach |
Material (Membran) | GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17164411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4811 |
100 mL |
340.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17174411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4812 |
300 mL |
311.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
0,45 μm | |
Sterile | |
Steril, einfach | |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |