Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filtertrichter mit GN-6 Membran
Die MicroFunnel ST Filtertrichter sind gammabestrahlt und doppelt verpackt erhältlich und sparen wertvolle Zeit beim Eintritt in Reinräume und Hauben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4811
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.86200kg
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
100 mL | |
Steril | |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |
0,45 μm | |
Filtering Funnel |