Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Supor™ Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
255.00 € - 484.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17184401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4803 |
Kariert | 0,2 μm | 100 mL |
484.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17114411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4806 |
Glatt | 0,2 μm | 100 mL |
444.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17184421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4852 |
Kariert | 0,45 μm | 100 mL |
357.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17114421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4818 |
Kariert | 0,2 μm | 300 mL |
318.89 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17134421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4828 |
Kariert | 0,45 μm | 300 mL |
255.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
- Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Steril | |
Supor (PES) |