Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit Supor™ Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4818
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25400kg
Beschreibung
- Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
- Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
300 mL | |
20/Packung | |
Kariert |
0,2 μm | |
Steril | |
Supor (PES) |