Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit GN-6 Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
260.06 € - 1640.00 €
Spezifikation
Porengröße | 0,45 μm |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Material (Membran) | GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17174401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4801 |
50 St./Packung, lose | Bulk | 100 mL |
324.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17164401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4800 |
50/Packung | 50/Packung, einzeln verpackt | 100 mL |
448.92 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17194411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4815 |
20/Packung | 20/Packung, einzeln verpackt | 300 mL |
260.06 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17194401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4804 |
200/Packung | 200/Packung, einzeln verpackt | 100 mL |
1640.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
- Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
0,45 μm | |
Sterile | |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |