Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filtertrichter mit GN-6 Membran
Gebrauchsfertige, sterile und einzeln verpackte MicroFunnel Filtertrichter reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.84700kg
Beschreibung
- Einfaches Entfernen des Trichters durch Drücken für den Zugang zur Membran – kein Verdrehen und damit weniger RSI und Membranrisse
- Bewährtes Leistungsverhalten der Membran
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
100 mL | |
50 St./Packung, lose | |
Bulk |
0,45 μm | |
Sterile | |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |