Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugenserie
Bereiten Sie Proben in kürzester Zeit mit dieser Mikrozentrifuge auf, die Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät bietet. Sie sind für Beschleunigungen von bis zu 21.100 x g in nur 12 Sekunden konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 75002465
2344.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen führen Sie schnell komplexe oder einfache Protokolle durch. In Verbindung mit unserer umfangreichen Rotorenauswahl bieten Sie Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
Eigenschaften:
- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden
- Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise
- Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen
- Ergonomisches Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie transparentes Design für mehr Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig
- Leichte Anwendung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelnder Zentrifugendeckel
- Schlanke, leichte und platzsparende Bauweise
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung
- Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostik
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21100 x G | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
MicroCL 21 , 230V, 24 x 1.5/2.0mL Rotor | |
2 Jahre | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Thermo Scientific | |
230 V |
14.800 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.