Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke: Brady™ 217079
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
3 | |
Rechteck | |
–75 bis 145 °C | |
21.98 mm | |
80.58 mm |
BPT-616-488 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Labor-Kennzeichnung | |
25.86 mm | |
3000/Packung | |
22.86 x 19 mm (B x H) | |
0.022 mm | |
22,86 mm | |
19,05 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker > Form: Rechteckig; Abmessungen: 19 H x 22.86 B (mm); Farbe: Weiß; Oberfläche: Matt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur