Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Micro-90 Reinigungslösung
Die umweltfreundliche Reinigungslösung Micro-90 ist ein milder, aber leistungsstarker Spülreiniger, der die meisten biologischen Materialien entfernt.Ideal für den Einsatz in kritischen Bereichen und allgemeine Anwendungen.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 18100-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entfernt die meisten biologischen Materialien
- Sicher für alle Ultraschallreiniger
- Umweltfreundlich
- Milder, aber kraftvoller Reiniger
- Geeignet für kritische Reinigung und allgemeine Anwendungen
- Radioaktive Kontaminationen beeinträchtigen nicht die Reinigungswirkung
- Funktioniert bei jeder Konzentration und lässt sich sauber abspülen
- Enthält keine FCKWs, ODCs oder Borate
Spezifikation
Flüssig | |
NSF-registriert für die Verwendung mit USDA A1 | |
Essential Micro-90 Reinigungslösung | |
CIP-, Ultraschall- und Immersionsanwendungen | |
4,22 gal. |
9,5 | |
1:100 bis 2:100 | |
Manuell oder Ultraschall; entfernt Blut und die meisten biologischen Materialien; reinigt Glas, die meisten Metalle, Plastik und Gummi | |
4/Karton | |
4 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MICRO-90 Concentrated Cleaning Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA Na4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Micro-90 Reinigungslösung > Micro-90 Reinigungslösung; Volumen:16 l; Konzentration:1:100 bis 2:100; pH:9,5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur