Learn More
CPC™ Back-to-Back Insert Adapter
Artikelnummer. 17874454
Click to view available options
:
Polysulfon, USP Klasse VI, ADCF, Sterilisierung:Gamma Autoklave, frei schwimmend, -40 °F bis 300 °F
Artikelnummer. 17874454
Marke: CPC™ MPC22X2239M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
  • Medical Grade
  • Non-valved
  • Seal Options: Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
Farbe Bernsteinfarben
Material Polysulfon
Druck Bis zu 60 psi, 4,1 bar
Sterilisationsmethode Gamma, Autoklave
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 300 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Max. Temperatur (metrisch) 149 °C