Learn More
Merck MF-EMD Millipore Cellulosemischester-Membranen: 0.45 um Porengröße
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen konzipiert. EMD Millipore MF-Millipore™ Membranen aus Cellulosemischester mit einer Porengröße von 0.45 µm sind in einer Reihe von Durchmessern erhältlich. Bestehen aus einer Mischcellulose-Membran in Schwarz oder Weiß mit einer einfachen Oberfläche oder mit Gitternetz.
150.00 € - 970.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Flussrate | 60 ml/min x cm2 |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10697871
|
Merck
HAWP02400 |
Weiß | 24 mm | 100Pack |
153.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10529202
|
Merck
HAWP02500 |
Weiß | 25 mm | 100Pack |
189.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10176580
|
Merck
HABP04700 |
Schwarz | 47 mm | 100Pack |
318.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10034410
|
Merck
HAWP04700 |
Weiß | 47 mm | 100Pack |
275.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10186180
|
Merck
HAWP01300 |
Weiß | 13 mm | 100Pack |
150.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10400781
|
Merck
HAWP14250 |
Weiß | 142 mm | 50Pack |
580.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10576512
|
Merck
HAWP09000 |
Weiß | 90 mm | 100Pack |
640.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10543372
|
Merck
HAWP00010 |
Weiß | 300 mm | 1Pack |
545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10676931
|
Merck
HABP02500 |
Schwarz | 25 mm | 100Pack |
251.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10537492
|
Merck
HAWP03700 |
Weiß | 37 mm | 100Pack |
276.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11874031
|
Merck
HAWP0470M |
Weiß | 47 mm | 50Pack |
970.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11740443
|
Merck
HAWP04700F1 |
Weiß | 47 mm | 100Pack |
715.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen geeignet.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,45 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
- Hydrophile Membranen in Weiß oder Schwarz mit glatter oder gerasterter Außenfläche
- Aus einem biologisch inerten Gemisch aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat
- Häufig verwendet für Anwendungen in Analytik/Forschung
- Membranen haben eine Dicke von 150 μm und Poren von 0.45 μm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
150 μm | |
Hydrophil |