Learn More
Merck MF-EMD Millipore Cellulosemischester-Membranen: 0.45 um Porengröße
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen konzipiert. EMD Millipore MF-Millipore™ Membranen aus Cellulosemischester mit einer Porengröße von 0.45 μm sind in einer Reihe von Durchmessern erhältlich. Bestehen aus einer Mischcellulose-Membran in Schwarz oder Weiß mit einer einfachen Oberfläche oder mit Gitternetz.
Marke: Merck HAWP04700
214.77 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen geeignet.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,45 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 μm | |
Hydrophil | |
47 mm |
≥1,8 bar, Luft mit Wasser | |
Membranfilter | |
Zellulose | |
Unsteril | |
4 l/min/ cm2 | |
Glatt | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE .45UM WH PL 47MM 100PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose